Ácido 4-formilbenzoico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 31.4 EUR
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
Ácido 4-formilbenzoico 96%
Ácido 4-formilbenzoico
Formula: C₈H₆O₃
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006951
Núm. CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure