Cloruro de 5-clorovalerilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
154770100
154770250
154771000
ACRO154770100EA
112
EUR
ACRO154770100
ACRO154770250
ACRO154771000
Cloruro de 5-clorovalerilo 96%
Cloruro de 5-clorovalerilo
Formula:
C₅H₈Cl₂O Pto. Ebullición: 97…99 °C (1 mmHg) Densidad: 1,2 g/cm³ Pto. de inflamación: 90 °C |
Número MDL:
MFCD00000758 Núm. CAS: 1575-61-7 EINECS: 216-403-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |