Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
155000250
155001000
155000025
155005000
ACRO155000250EA
86.6
EUR
ACRO155000250
ACRO155001000
ACRO155000025
ACRO155005000
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato 98%
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364,35 g/mol Pto. de fusión: >210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066429 Núm. CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 97.5 to 102.5 % |
Loss on drying | 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |