(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 27.5 EUR
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo 99+%
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 171…178 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 62…65 °C
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001911
Núm. CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %