1,3-Bis(dimetilamino)propano 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 35.5 EUR
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
1,3-Bis(dimetilamino)propano 99+%
1,3-Bis(dimetilamino)propano
Formula: C₇H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 145…146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,78 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008337
Núm. CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure