1-Naftilmetilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Aminometil)naftaleno, Naftaleno-1-metilamina
155580010 155580050
ACRO155580010EA 29.1 EUR
ACRO155580010 ACRO155580050
1-Naftilmetilamina 97%
1-Naftilmetilamina
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 267…269 °C
Densidad: 1,073 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00004048
Núm. CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6420 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %