N-Etilmaleimida (NEM) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156100050 156100100 156100500 156102500
ACRO156100050EA 106 EUR
ACRO156100050 ACRO156100100 ACRO156100500 ACRO156102500
N-Etilmaleimida (NEM) 99+%
N-Etilmaleimida (NEM)
Formula: C₆H₇NO₂
Pto. Ebullición: 210 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005509
Núm. CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03855
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
Solubility (5% in 100% EtOH) Clear colorless to almost colorless solution
HPLC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Antimony (Sb) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Boron (B) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm