N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 50 EUR
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo 95%
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203.43 g/mol
Pto. Ebullición: 71…73 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0.82 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008270
Núm. CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %