Indol-3-carbaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 126 EUR
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
Indol-3-carbaldehído 97%
Indol-3-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
Pto. de fusión: 193…199 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005622
Núm. CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0