Uracil 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
157300250
157301000
157300025
157305000
ACRO157300250EA
94.2
EUR
ACRO157300250
ACRO157301000
ACRO157300025
ACRO157305000
Uracil 99+%
Uracilo
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 379 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 335 °C Densidad: 0,99744 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006016 Núm. CAS: 66-22-8 EINECS: 200-621-9 Índice Merck: 12,09985 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (115°C, 4 h) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |
HPLC | ≥99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |