5-Metiluracilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
157850250
157851000
157850050
157855000
ACRO157850250EA
136
EUR
ACRO157850250
ACRO157851000
ACRO157850050
ACRO157855000
5-Metiluracilo 99%
5-Metiluracilo
Formula:
C₅H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 316…317 °C Densidad: 1,454 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006026 Núm. CAS: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Índice Merck: 12,09539 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |