p-Toluonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158021000 158022500 158020050
ACRO158021000EA 53.9 EUR
ACRO158021000 ACRO158022500 ACRO158020050
p-Toluonitrilo 98+%
p-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 103…106 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Número MDL: MFCD00001827
Núm. CAS: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Índice Merck: 12,09676
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.01 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %