Anilina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
158411000
158415000
158410025
ACRO158411000EA
28.4
EUR
ACRO158411000
ACRO158415000
ACRO158410025
Anilina clorhidrato 99%
Anilina clorhidrato
Formula:
C₆H₈ClN Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 196…199 °C Densidad: 1,2215 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012958 Núm. CAS: 142-04-1 EINECS: 205-519-8 UN: 1548 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,00616 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to grey Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 196 to 200 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |
Gradient analysis | passes test |