2-Amino-5-nitrotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158521000 158520250
ACRO158521000EA 99.1 EUR
ACRO158521000 ACRO158520250
2-Amino-5-nitrotiazol 97%
2-Amino-5-nitrotiazol
Formula: C₃H₃N₃O₂S
Pto. de fusión: 196…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005326
Núm. CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Índice Merck: 13,00456
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test