Bromoacetato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromoacetic ethyl ester
158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 37.4 EUR
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Bromoacetato de etilo 98%
Bromoacetato de etilo
Formula: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,506 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000191
Núm. CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %