Succinato de disodio hexahidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 147 EUR
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
Succinato de disodio hexahidrato 97%
Succinato de disodio hexahidrato
Formula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149117
Núm. CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Índice Merck: 13,08754
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %