Crotonato de metilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
160840050 160841000 160845000
ACRO160840050EA 29 EUR
ACRO160840050 ACRO160841000 ACRO160845000
Crotonato de metilo 96%
Crotonato de metilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Número MDL: MFCD00009287
Núm. CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02625
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %