Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
160940250 160941000
ACRO160940250EA 51 EUR
ACRO160940250 ACRO160941000
Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio 97%
Tribromuro de N,N,N-trimetilanilinio
Formula: C₉H₁₄Br₃N
Pto. de fusión: 113…117 °C
Número MDL: MFCD00011789
Núm. CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration ≥96.0 %