Crotonato de etilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-Crotonato de etilo
161381000 161385000
ACRO161381000EA 41 EUR
ACRO161381000 ACRO161385000
Crotonato de etilo 96%
Crotonato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,918 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Número MDL: MFCD00009289
Núm. CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02625
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml
GC ≥95 %
Acid value ≤1 mg KOH/g