Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
161811000 161810250
ACRO161811000EA 188 EUR
ACRO161811000 ACRO161810250
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo 97%
Cloroformiato de 2,2,2-tricloroetilo
Formula: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211.86 g/mol
Pto. Ebullición: 171…172 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1 °C
Densidad: 1.539 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000810
Núm. CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %