Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010
162450050
ACRO162450010EA
75.5
EUR
ACRO162450010
ACRO162450050
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico 98%
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxilico
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177.16 g/mol Pto. de fusión: 249 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005615 Núm. CAS: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |