Tris(dimetilamino)fosfina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 73.2 EUR
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(dimetilamino)fosfina 97%
Tris(dimetilamino)fosfina
Formula: C₆H₁₈N₃P
MW: 163,2 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008301
Núm. CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %