α-Bromo-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-(Bromometil)benzonitrilo, 4-(Bromometil)benzonitrilo
162760100 162760500
ACRO162760100EA 90 EUR
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Bromo-p-toluonitrilo 98%
α-Bromo-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Pto. de fusión: 113…117 °C
Número MDL: MFCD00001829
Núm. CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %