α-Bromo-o-toluonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromometil)benzonitrilo, o-(Bromometil)benzonitrilo
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 128 EUR
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrilo 98%
α-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001794
Núm. CAS: 22115-41-9
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %