4,6-Dicloropirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 61.2 EUR
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dicloropirimidina 97%
4,6-Dicloropirimidina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 176 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 63…68 °C
Densidad: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006109
Núm. CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %