α-Bromo-m-toluonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
163510100 163510500
ACRO163510100EA 115 EUR
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrilo 95%
α-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
Pto. Ebullición: 130 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 92…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001809
Núm. CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %