Tiazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 45.1 EUR
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Tiazol 99%
Tiazol
Formula: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -34 °C
Densidad: 1,198 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005315
Núm. CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,09442
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %