Ácido (4-clorofenoxi)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-CPA
166961000 166965000
ACRO166961000EA 33.8 EUR
ACRO166961000 ACRO166965000
Ácido (4-clorofenoxi)acético 98%
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >156 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004305
Núm. CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥156 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥97.5 %