1-(Trimetilsilil)imidazol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, N-(Trimetilsilil)imidazol, 1-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, TMSI
167130250 167131000 167132500
ACRO167130250EA 72.2 EUR
ACRO167130250 ACRO167131000 ACRO167132500
1-(Trimetilsilil)imidazol 97%
1-(Trimetilsilil)imidazol
Formula: C₆H₁₂N₂Si
MW: 140,26 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005280
Núm. CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)