Valeronitrilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

167941000 167945000
ACRO167941000EA 58 EUR
ACRO167941000 ACRO167945000
Valeronitrilo 98%
Valeronitrilo
Formula: C₅H₉N
Pto. Ebullición: 139…141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,79 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001974
Núm. CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,10043

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR