2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: BSTFA
168000050 168000250 168001000 168005000
ACRO168000050EA 68.8 EUR
ACRO168000050 ACRO168000250 ACRO168001000 ACRO168005000
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo 98+%
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Pto. Ebullición: 45…50 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3829 to 1.3849 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %