Ácido metacrílico 99.5% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-metilpropenoico
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 104 EUR
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Ácido metacrílico 99.5% estabilizado, extra puro
Ácido metacrílico
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 163 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002651
Núm. CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05967
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ