(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99+% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 49.8 EUR
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Metiltetrahidrofurano 99+% estabilizado, puro
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 78…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT