Anhídrido 3-nitrooftalico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168990250 168991000
ACRO168990250EA 57.3 EUR
ACRO168990250 ACRO168991000
Anhídrido 3-nitrooftalico 97%
Anhídrido 3-nitrooftalico
Formula: C₈H₃NO₅
Pto. de fusión: 160…165 °C
Número MDL: MFCD00005921
Núm. CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %