Cloruro de isovalerilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 30.6 EUR
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Cloruro de isovalerilo 98%
Cloruro de isovalerilo
Formula: C₅H₉ClO
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Número MDL: MFCD00000738
Núm. CAS: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05253
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %