Bromoacetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 333 EUR
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Bromoacetato de metilo 99%
Bromoacetato de metilo
Formula: BrCH₂COOCH₃
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,61 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000189
Núm. CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %