Ácido fenoxiacético 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenoxyacetic acid
169870050 169871000 169875000 169870025
ACRO169870050EA 22.4 EUR
ACRO169870050 ACRO169871000 ACRO169875000 ACRO169870025
Ácido fenoxiacético 98+%
Ácido fenoxiacético
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 98…101 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004296
Núm. CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Índice Merck: 12,07407
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure