Ácido α-bromo-p-toluico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-(bromometil)benzoico
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 98.7 EUR
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
Ácido α-bromo-p-toluico 97%
Ácido α-bromo-p-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 223…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002567
Núm. CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %