3,5-Dihidroxibenzoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
170440250 170441000
ACRO170440250EA 88.3 EUR
ACRO170440250 ACRO170441000
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo 97%
3,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 300
Pto. de fusión: 164…169 °C
Número MDL: MFCD00002289
Núm. CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %