Ftalimida potasica derivative 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ftalimida N-potasica
170861000 170865000 170860025
ACRO170861000EA 55.6 EUR
ACRO170861000 ACRO170865000 ACRO170860025
Ftalimida potasica derivative 99%
Ftalimida potasica
Formula: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005887
Núm. CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)