Cloruro de undec-10-enoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
171581000 171585000
ACRO171581000EA 132 EUR
ACRO171581000 ACRO171585000
Cloruro de undec-10-enoilo 98%
Cloruro de undec-10-enoilo
Formula: C₁₁H₁₉ClO
MW: 202.72 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (10 mmHg)
Densidad: 0.94 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Número MDL: MFCD00000772
Núm. CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %