2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
172020500 172020050
ACRO172020500EA 110 EUR
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-metoxibenzotiazol 98%
2-Amino-6-metoxibenzotiazol
Formula: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Pto. Ebullición: 348 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…169 °C
Número MDL: MFCD00005787
Núm. CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %