Dicloruro de adipoílo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Adipoyl chloride
173181000 173185000
ACRO173181000EA 183 EUR
ACRO173181000 ACRO173185000
Dicloruro de adipoílo 98%
Dicloruro de adipoílo
Formula: C₆H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Número MDL: MFCD00000759
Núm. CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)