2-Clorobenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173490250 173490050
ACRO173490250EA 147 EUR
ACRO173490250 ACRO173490050
2-Clorobenzotiazol 99%
2-Clorobenzotiazol
Formula: C₇H₄ClNS
Pto. Ebullición: 141 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1,37 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00005776
Núm. CAS: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6367 to 1.6387 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %