(4-Metoxifenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 30.1 EUR
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Metoxifenil)acetonitrilo 97%
(4-Metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 286
Pto. de fusión: 8
Densidad: 1.08 g/cm³
Pto. de inflamación: 117
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001919
Núm. CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %