Propiolato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
174040100
174040500
174042500
ACRO174040100EA
113
EUR
ACRO174040100
ACRO174040500
ACRO174042500
Propiolato de metilo 99%
Propiolato de metilo
Formula:
C₄H₄O₂ Pto. Ebullición: 105 °C (1013 hPa) Densidad: 0,94 g/cm³ Pto. de inflamación: 10 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008572 Núm. CAS: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | 8.6 to 9.6 % |