3-Bromofurano 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con carbonato de calcio
175260025 175260100
ACRO175260025EA 104 EUR
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofurano 98% estabilizado
3-Bromofurano
Formula: C₄H₃BrO
MW: 146,97 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (750 mmHg)
Densidad: 1,635 g/cm³
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005347
Núm. CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate