Cloroformiato de isobutilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid isobutyl ester
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 35 EUR
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Cloroformiato de isobutilo 98%
Cloroformiato de isobutilo
Formula: C₅H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 128,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,0475 g/cm³
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000642
Núm. CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,05156
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %