1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
176540050 176540010 176540100 176540250
ACRO176540050EA 129 EUR
ACRO176540050 ACRO176540010 ACRO176540100 ACRO176540250
1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno 99%
1,1,4,4-Tetrafenilbuta-1,3-dieno
Formula: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Pto. Ebullición: 556 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004766
Núm. CAS: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
HPLC ≥95 %