Aceite de semilla de algodón, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
177115000 177110025
ACRO177115000EA 56.4 EUR
ACRO177115000 ACRO177110025
Aceite de semilla de algodón, puro
Aceite de semilla de algodón
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130872
Núm. CAS: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Additional info linolenic and higher: ≤1.5%
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 95 to 115 g I2/100 g
Saponification value 185 to 198 mg KOH/g
Unsaponifiable matter ≤1.5 %